1-Chlor-2,3-difluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4486-1G
PC4486-25G
PC4486-5G
APOSPC4486-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4486-1G
APOSPC4486-25G
APOSPC4486-5G
1-Chlor-2,3-difluorbenzol
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Formel:
C₆H₃ClF₂ MW: 148,5400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112584 CAS-Nummer: 36556-47-5 UN: 1993 ADR: 3,III |