Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 52.2 CHF
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat 99+%
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/15mmHg
Dichte: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043543
CAS-Nummer: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3,III