4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4481-1G
PC4481-5G
PC4481-25G
PC4481-100G
APOSPC4481-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4481-1G
APOSPC4481-5G
APOSPC4481-25G
APOSPC4481-100G
4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol 97%
4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631476 CAS-Nummer: 161045-79-0 |