(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC448030-1G PC448030-5G
APOSPC448030-1GEA 29.3 CHF
APOSPC448030-1G APOSPC448030-5G
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇Cl₂FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09863793
CAS-Nummer: 877397-65-4