5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC448014-1G
PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA
193
CHF
APOSPC448014-1G
APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C8H5FN2O2 MW: 180,140 g/mol Melting Pt: 299 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03840628 CAS-Nummer: 1077-96-9 |