4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC448011-1G
PC448011-5G
PC448011-25G
APOSPC448011-1GEA
115
CHF
APOSPC448011-1G
APOSPC448011-5G
APOSPC448011-25G
4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₇F₂NO₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407973 CAS-Nummer: 874781-09-6 |