Trifluoropyruvyl amide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4476-1G PC4476-250MG PC4476-100MG
APOSPC4476-1GEA 1220 CHF
APOSPC4476-1G APOSPC4476-250MG APOSPC4476-100MG
Trifluoropyruvyl amide
Trifluoropyruvyl amide
Formel: C₃H₂F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038369
CAS-Nummer: 883500-27-4