2-Brom-3',5'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, 3,5-Difluorophenacyl bromide
PC4473-1G
PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA
122
CHF
APOSPC4473-1G
APOSPC4473-5G
2-Brom-3',5'-difluoracetophenon 98%
2-Brom-3',5'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅BrF₂O MW: 235,0255 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094245 CAS-Nummer: 220607-75-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |