1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 87.2 CHF
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
MW: 204,19 g/mol
Siedepunkt: 88…91 °C/5mmHg
Dichte: 1.197 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046668
CAS-Nummer: 618-97-3