4-Brom-2,6-difluorbenzamid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446191-1G
APOSPC446191-1GEA 362 CHF
APOSPC446191-1G
4-Brom-2,6-difluorbenzamid 95+%
4-Brom-2,6-difluorbenzamid
Formel: C₇H₄BrF₂NO
MW: 236,014 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13689151
CAS-Nummer: 840481-49-4