5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 241 CHF
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formel: C₈H₇F₃N₂O₃
MW: 236,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052077
CAS-Nummer: 154934-97-1