[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446064-1G PC446064-5G
APOSPC446064-1GEA 241 CHF
APOSPC446064-1G APOSPC446064-5G
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
MW: 292,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18384848
CAS-Nummer: 1300019-72-0