5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC446032-1G PC446032-5G
APOSPC446032-1GEA 241 CHF
APOSPC446032-1G APOSPC446032-5G
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Formel: C₈H₄ClFN₂S
MW: 214,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052447
CAS-Nummer: 138426-27-4