2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC446031-1G PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA 201 CHF
APOSPC446031-1G APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₆ClFN₂
MW: 184,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234909
CAS-Nummer: 156144-42-2