2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC446030-1G
APOSPC446030-1GEA 261 CHF
APOSPC446030-1G
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₉H₆ClF₃N₂
MW: 234,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234908
CAS-Nummer: 107430-29-5