N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Lieferant: Apollo Scientific
PC446012-1G
PC446012-500MG
APOSPC446012-1GEA
219
CHF
APOSPC446012-1G
APOSPC446012-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formel:
C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂ MW: 365,79 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568263 CAS-Nummer: 1053658-11-9 |