N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Lieferant: Apollo Scientific
PC446010-1G PC446010-500MG
APOSPC446010-1GEA 219 CHF
APOSPC446010-1G APOSPC446010-500MG
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formel: C₁₆H₂₂F₃N₃O₃
MW: 361,37 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568255
CAS-Nummer: 1053657-61-6