Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC446008-1G
PC446008-5G
PC446008-10G
APOSPC446008-1GEA
184
CHF
APOSPC446008-1G
APOSPC446008-5G
APOSPC446008-10G
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₃ MW: 286,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568215 CAS-Nummer: 163720-43-2 |