N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446006-1G
PC446006-500MG
APOSPC446006-1GEA
219
CHF
APOSPC446006-1G
APOSPC446006-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₅H₁₇F₆N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568198 CAS-Nummer: 1053656-14-6 |