N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446004-1G
PC446004-500MG
APOSPC446004-1GEA
219
CHF
APOSPC446004-1G
APOSPC446004-500MG
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₄H₁₅F₆N₃O₂ MW: 371,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568191 CAS-Nummer: 1053655-95-0 |