N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446001-1G PC446001-500MG
APOSPC446001-1GEA 219 CHF
APOSPC446001-1G APOSPC446001-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
MW: 319,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568179
CAS-Nummer: 1053655-71-2