2-Fluor-4-iod-6-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-6-picoline
PC445040-1G PC445040-250MG
APOSPC445040-1GEA 567 CHF
APOSPC445040-1G APOSPC445040-250MG
2-Fluor-4-iod-6-methylpyridin 95%
2-Fluoro-4-iodo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095298
CAS-Nummer: 884494-45-5