3-Brom-2-chlor-5-fluorpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC445039-25G
APOSPC445039-25GEA 129 CHF
APOSPC445039-25G
3-Brom-2-chlor-5-fluorpyridin 95%
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095269
CAS-Nummer: 884494-36-4