5-Fluoro-2-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC445034-250MG PC445034-1G PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA 52.2 CHF
APOSPC445034-250MG APOSPC445034-1G APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Formel: C5H3FN2O2
MW: 142,0879 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092917
CAS-Nummer: 779345-37-8