3-Brom-2-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 114 CHF
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Brom-2-fluor-6-methylpyridin
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095080
CAS-Nummer: 375368-78-8