3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 61 CHF
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrFN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703668
CAS-Nummer: 1868-58-2