2-Chlor-3-fluor-4-iodpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC445020-25G
APOSPC445020-25GEA
170
CHF
APOSPC445020-25G
2-Chlor-3-fluor-4-iodpyridin 95+%
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₂ClFIN MW: 257,43 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972389 CAS-Nummer: 148639-07-0 |