4-Brom-2-fluor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 124 CHF
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Brom-2-fluor-3-methylpyridin 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,0130 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839278
CAS-Nummer: 128071-79-4