Heptafluorbuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 122 CHF
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Heptafluorbuttersäure 98%
Heptafluorbuttersäure
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Formel: C₄HF₇O₂
Siedepunkt: 119…121 °C
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1.645 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-Nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II