3-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₃N₂
MW: 150.104 g/mol
Siedepunkt: 117 °C/15mmHg
Melting Pt: 89…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156058
CAS-Nummer: 10010-93-2