1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol
PC4438-25G PC4438-5G
APOSPC4438-25GEA 862 CHF
APOSPC4438-25G APOSPC4438-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol
Formel: C₆H₃F₁₁O
MW: 300,07 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038338
CAS-Nummer: 423-46-1