(Perfluoroheptanoyl)acetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4436-5G PC4436-1G PC4436-25G
APOSPC4436-5GEA 165 CHF
APOSPC4436-5G APOSPC4436-1G APOSPC4436-25G
(Perfluoroheptanoyl)acetone 97%
(Perfluoroheptanoyl)acetone
Formel: C₁₀H₅F₁₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038336
CAS-Nummer: 82822-26-2