1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 114 CHF
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan
Formel: C₄H₂F₇I
MW: 309,95 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C
Dichte: 2.054 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013719
CAS-Nummer: 374-98-1
EINECS: 206-779-5