1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 244 CHF
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Formel: C₇H₅F₇O₂
Siedepunkt: 120…122 °C/743mmHg
Dichte: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039252
CAS-Nummer: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN: 3272
ADR: 3,III