Yttrium(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate, Yttrium triflate
PC4392-10G
PC4392-50G
PC4392-25G
PC4392-100G
APOSPC4392-10GEA
0
CHF
APOSPC4392-10G
APOSPC4392-50G
APOSPC4392-25G
APOSPC4392-100G
Yttrium(III)trifluormethansulfonat
Yttrium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Y MW: 536,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209623 CAS-Nummer: 52093-30-8 |