5-Fluor-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC4381J-100G
PC4381J-25G
PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA
78.4
CHF
APOSPC4381J-100G
APOSPC4381J-25G
APOSPC4381J-5G
5-Fluor-m-xylol 98%
5-Fluor-m-xylol
Formel:
C₈H₉F MW: 124,16 g/mol Siedepunkt: 144…145 °C Flash-Pt: 35 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052366 CAS-Nummer: 461-97-2 UN: 1993 ADR: 3,III |