2-Fluor-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 245 CHF
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluor-m-xylol 98%
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 147…148 °C
Dichte: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039215
CAS-Nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3,III