4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4377V-1G PC4377V-5G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-5G APOSPC4377V-25G
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
Melting Pt: 30…33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061264
CAS-Nummer: 239107-27-8