4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4377U-1G
PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA
211
CHF
APOSPC4377U-1G
APOSPC4377U-250MG
4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₈F₄O MW: 220.17 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061263 CAS-Nummer: 239107-26-7 |