3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4377T-1G
PC4377T-5G
PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4377T-1G
APOSPC4377T-5G
APOSPC4377T-25G
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₈F₄O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061262 CAS-Nummer: 207974-20-7 |