4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC4377M-10G PC4377M-1G PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA 62.7 CHF
APOSPC4377M-10G APOSPC4377M-1G APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
MW: 203.14 g/mol
Siedepunkt: 93 °C/10mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061183
CAS-Nummer: 220239-65-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III