2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 112 CHF
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₄N
Siedepunkt: 229 °C
Dichte: 1.363 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061184
CAS-Nummer: 179946-34-0