4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4376Y-25G
PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA
83.6
CHF
APOSPC4376Y-25G
APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222.14 g/mol Melting Pt: 50…53 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061190 CAS-Nummer: 220227-47-4 |