(3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 66.2 CHF
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
(3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Melting Pt: 110…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061188
CAS-Nummer: 195447-79-1