(2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 528 CHF
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
Melting Pt: 78…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061186
CAS-Nummer: 209991-64-0