4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 26.2 CHF
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 22
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061176
CAS-Nummer: 206860-48-2
UN: 1760
ADR: 8 III