2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl Bromide
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 22
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061174
CAS-Nummer: 220239-69-0
UN: 1760
ADR: 8 III