2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 114 CHF
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 58…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061172
CAS-Nummer: 184970-25-0
UN: 3261
ADR: 8 II