2-(Difluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 0 CHF
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluormethoxy)anilin 98%
2-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190104
CAS-Nummer: 22236-04-0