2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
PC4374W-1G PC4374W-5G PC4374W-25G
APOSPC4374W-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4374W-1G APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylamin 95%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061165
CAS-Nummer: 239087-06-0
UN: 2735
ADR: 8,III